Behälter, Weithals, Material: PVC, hart, braun, Inhalt: 2000 ml, BxLxH 122,0x122,0x187,0 mm, Gewinde-Dmr: 80 mm 1 * 1 ST
Lieferant: Kautex
Behälter, Weithals, Material: PVC, hart, braun, Inhalt: 2000 ml, BxLxH 122,0x122,0x187,0 mm, Gewinde-Dmr: 80 mm 1 * 1 ST