VWR® Flaschen, Weithals, Quadratisch oder Rechteckig, mit Schraubverschlüssen
Lieferant: VWR Collection
215-4259EA 89.8 EUR
215-4259
VWR® Flaschen, Weithals, Quadratisch oder Rechteckig, mit Schraubverschlüssen
Flaschen Kunststoffflaschen
Die Flaschen bestehen aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) und sind in den Farben Natur oder Braun erhältlich (nur 2,7 L). Wählen Sie zwischen quadratischen und rechteckigen Flaschen, um den spezifischen Lageranforderungen gerecht zu werden.
  • Steril 10⁻³
  • Weithals-Design zur einfachen Befüllung
  • Graduierungen für eine bessere Ablesbarkeit während der Probenahme
  • Verpackt in kleineren Packungen zur besseren Handhabung und zur Reduzierung von Verunreinigungen
  • CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG
Ideal für die Lagerung von Flüssigkeiten,More Product Information