Sprühflaschen
Lieferant: KARTELL
327
215-4419EA 50.8 EUR
215-4419
Sprühflaschen
Flaschen Sprühflaschen
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Suitable for foodstuff
Spray bottle atomiser with adjustment jet.