Hydra quadratische Flasche, GL 45, mit 4 Seitenhälsen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
218505453
215-4548EA 335 EUR
215-4548
Hydra quadratische Flasche, GL 45, mit 4 Seitenhälsen, DURAN®
Flaschen Glasflaschen
HPLC 1000-ml-Spülflasche mit fünf GL 45-Einlässen.
  • Praktisch – die Spülflasche kann bis zu fünf HPLC GL 45-Kappen aufnehmen
  • Sicherer – Flaschen mit Deckel verringern das Risiko des Entweichens und Verschüttens flüchtiger organischer Verbindungen (VOC)
  • Kompatibel – GL 45-Gewinde passen auf Standard-HPLC-Anschlusskappen
  • Hergestellt aus dem Material der Wahl für HPLC-Lösungsmittelflaschen: Borosilikatglas 3.3 mit sehr niedrigem Anteil extrahierbarer anorganischer Ionen
  • Platzsparende 1-Liter-Quadratform
  • Langlebige Volumengraduierungen aus weißem Emaille (100 bis 800 ml, in 100-ml-Schritten)
DURAN®-Flaschen sind ideal für die Lagerung und Lieferung von mobilen Phasen und Lösungsmitteln für die Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC). Die Erhöhung der Anzahl der GL 45-Einlässe an den Flaschen sorgt für mehr Komfort: Die fünf GL 45-Hälse an dieser Spülflasche erhöhen die Sicherheit und verringern das Risiko von Kreuzkontamination und Lufteinlass.
Anwendungen: HPLC Spülflasche, Reagenzienversorgung für Flüssigkeitshandhabungssysteme und Analysatoren.
Standards: Klares DURAN® ist ein Borosilikatglas 3.3 gemäß ISO 3585 und wird gemäß ASTM-E438-1992 als „Borosilikatglas mit geringer Ausdehnung Typ I, Klasse A“ klassifiziert. Rückverfolgbarkeitscode und Zertifikat zur Rückverfolgbarkeit der Fertigungscharge.
Glas Typ I gemäß den Anforderungen der aktuellen US-amerikanischen Pharmakopöe USP <660> Container – Glas.
Glas Typ I gemäß den Anforderungen der aktuellen europäischen Pharmakopöe EP (3.2.1) Glasbehälter für pharmazeutische Zwecke.
Glas Typ I gemäß den Anforderungen der aktuellen japanischen Pharmakopöe JP <7.01> Test für Glasbehälter für Injektionszwecke.
Die Kalibrierergebnisse von Volumenmessgeräten mit diesem Zertifikat beziehen sich auf eine Kalibriercharge.
Dieses Chargenzertifikat bestätigt, dass die von der USP geforderten Fehlergrenzen der ASTM-Klasse A eingehalten werden. Das Zertifikat erfasst den Mittelwert, die Standardabweichung der Charge und das Ausstellungsdatum.