Flaschen, Weithals, ohne Schraubverschluss
Lieferant: RIXIUS
11301010032OSV 11301025045OSV 11301050054OSV 11301100054OSV
215-4667EA 129 EUR
215-4667 215-4668 215-4669 215-4670
Flaschen, Weithals, ohne Schraubverschluss
Flaschen Glasflaschen
Kalknatronglas, braun.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Für Anwendungen ohne hohe Temperaturbelastung
DIN-Gewinde. Platzsparend bei Lagerung und Transport. Stabil, rutschfest. Braunes Glas zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.
Bestellinformation: Schraubverschlüsse müssen separat bestellt werden.