VWR®, Reagenzflaschen, weithalsig
Lieferant: VWR Collection
215-4684EA 94.4 EUR
215-4684 215-4685 215-4686 215-4687 215-4688 215-4689 215-4690 215-4691 215-4692 215-4693 215-4379 215-4380 215-4381 215-4382 215-4383 215-4384 215-4385 215-4386 215-4387 215-4388 215-4390 215-4391 215-4392 215-4393 215-4394 215-4395 215-4396 215-4397 215-4398 215-4399 215-4400 215-4402 215-4653
VWR®, Reagenzflaschen, weithalsig
Flaschen Glasflaschen
Aus klarem oder braunem Natronkalkglas. Ideal für Probenahme, Lagerung von Pulvern oder Flüssigkeiten sowie andere Anwendungen ohne hohe thermische Belastung.
  • Good chemical and physical properties
  • Clear or amber glass, available with or without black PP screw cap
  • Amber glass bottles ideal for use with light-sensitive liquids
Flaschen können sterilisiert werden, jedoch darf die Temperaturdifferenz (Δ T) nicht über 40 °C liegen.
Standards: Gewinde gemäß DIN 168.