VWR®, Flaschen, Enghals, Rund, LDPE, mit Schraubverschlüssen
Lieferant: VWR Collection
215-5675EA 75.2 EUR
215-5675 215-5674 215-5673 215-5672 215-5671
VWR®, Flaschen, Enghals, Rund, LDPE, mit Schraubverschlüssen
Flaschen Kunststoffflaschen
LDPE, braun.
  • Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Flüssigkeiten
  • Auslaufsicher, stoßfest und flexibel
  • Erhabene Graduierung
Perfect for sample collection, storage and transport.
Bitte beachten Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.