Laborflaschen, Enghals, mit Gewinde, DURAN® PROTEC
Lieferant: DWK Life Sciences
1092676
215-6115EA 33 EUR
215-6115
Laborflaschen, Enghals, mit Gewinde, DURAN® PROTEC
Flaschen Glasflaschen
DURAN® PROTECT beschichtetes Borosilikatglas 3.3, klar, mit oder ohne Schraubverschluss.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit und gute Hitzebeständigkeit (max. thermische Belastung 135 °C), Dauerbelastungen länger als 30 min sollten vermieden werden
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
  • Die Druckfestigkeit wird durch die Kunststoffbeschichtung nicht erhöht
  • Glastyp I gemäß USP, EP und JP
Rund, mit Graduierung und DIN-Gewinde. Ohne Ausgießring oder Schraubverschluss. Die Beschichtung bietet SchutzMore Product Information