Spritzflaschen
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05475070
215-6290EA 64.7 EUR
215-6290
Spritzflaschen
Flaschen Spritzflaschen
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Teile beliebig austauschbar
Universal-Spritzflasche bestehend aus Stehkolben 1000 ml Inhalt mit Normschliff-Hülse NS 29/32 und Spritzeinsatz mit Normschliff-Kern NS 29/32.