Flaschen, braun, Enghals, rund, HDPE, mit Schraubverschlüssen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2004-0001 2004-0002 2004-0004 2004-0008 2004-0016 2004-0032 2004-9025 2004-9050 2004-9125
215-7544EA 26.8 EUR
215-7544 215-7545 215-7546 215-7548 215-7550 215-7551 215-7542 215-7543 215-7541
Flaschen, braun, Enghals, rund, HDPE, mit Schraubverschlüssen, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, braun mit braunem PP-Schraubverschluss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 120 °C
  • Auslaufsicherer Verschluss, lange Lebensdauer
Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen. Ideal zur Lagerung und zum Versand von Flüssigkeiten.