Vierkant-Flasche, Enghals, Material: PPCO, durchscheinend, Inhalt: 60 ml, Gewinde-Dmr: 24 mm, autoklavierbar, temperaturbeständig von 0°C bis 135°C 1 * 12 ST
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Vierkant-Flasche, Enghals, Material: PPCO, durchscheinend, Inhalt: 60 ml, Gewinde-Dmr: 24 mm, autoklavierbar, temperaturbeständig von 0°C bis 135°C 1 * 12 ST