Verdünnungsflasche, Material: PP-Copolymer, kontaktklar, Inhalt: 205 ml, Genauigkeit: +/- 4 ml, Gewinde-Dmr: 38 mm, graduiert bei 90 ml und 99 ml, temperaturbeständig von -40°C bis 121°C, autoklavierbar 1 * 12 ST
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Verdünnungsflasche, Material: PP-Copolymer, kontaktklar, Inhalt: 205 ml, Genauigkeit: +/- 4 ml, Gewinde-Dmr: 38 mm, graduiert bei 90 ml und 99 ml, temperaturbeständig von -40°C bis 121°C, autoklavierbar 1 * 12 ST