Medienflaschen, quadratisch, steril, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
219975
215-8320EA 355 EUR
215-8320
Medienflaschen, quadratisch, steril, WHEATON®
Flaschen Zellkulturflaschen
PET-Flasche mit weißer PE-Kappe.
  • Auf pH-Stabilität und Temperaturbeständigkeit, Kloneffizienz und Zytotoxität getestet
  • Tropffreier Ausguss für sauberes, schnelles und einfaches Ausgießen
  • Dauerhaft eingeprägte Graduierungen ermöglichen die Volumenbestimmung auf einen Blick
  • Geringes Gewicht erleichtert Transport und Handhabung
  • 20% Headspace für Zusatzstoffe
Diese Flaschen sind so transparent wie Glas, so robust wie Kunststoff und sparen zudem Platz.
Lieferumfang: Flaschen mit vormontierten Kappen, steril und in Folie eingeschweißt.