Capronsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
21529-5ML
21529-5MLEA 134 EUR
21529-5ML
Capronsäure, Supelco®
Capronsäure
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9276 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004421
CAS-Nummer: 142-62-1
EINECS: 205-550-7
UN: 2829
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01765
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ec603c3ed7474774d52ad77c6b5ee06d2d921a1&vid=9ecc1dc8f9a2b1255f79e258ca9932e0cb8d2b15&prid=web&clid=SAPDAM