Silberdiethyldithiocarbamat analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
21563.108EA 136 EUR
21563.108
Silberdiethyldithiocarbamat analytisches Reagens
Silberdiethyldithiocarbamat
Formel: (C₂H₅)₂NCSSAg
Schmelzpunkt: 176…178,5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004929
CAS-Nummer: 1470-61-7
EINECS: 216-003-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht