Disperse Yellow 3 30% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: 4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)acetanilide, N-[4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)phenyl]acetamide
215686-50G
215686-50GEA 230 EUR
215686-50G
Disperse Yellow 3 30% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Disperse Yellow 3
Disperse Yellow 3, Dye content 30 % (4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)acetanilide; N-[4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)phenyl]acetamide)
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
Molecular Weight: 269,3 g/mol
Schmelzpunkt: 268…270 °C (Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002377
CAS-Nummer: 2832-40-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52dafa2908209e61afb6edba64596cbcaf3c5633&vid=b7d66e078fd20c8d7bc573ba477a699ca5ae9025&prid=web&clid=SAPDAM