Silbernitrat 99,8-100,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
21572.188EA 487 EUR
21572.188 21572.235 21572.133 21572.292
Silbernitrat 99,8-100,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Formel: AgNO₃
Siedepunkt: 444 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210 °C
Dichte: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM