di-Phosphorpentoxid 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
215751000
215755000
215750025
215751000.EA
21.4
EUR
215751000.
215755000.
215750025.
di-Phosphorpentoxid 99+% zur Analyse
di-Phosphorpentoxid
Formel:
P₂O₅ Schmelzpunkt: 340…360 °C (Subl.) Dichte: 2,253 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011440 CAS-Nummer: 1314-56-3 EINECS: 215-236-1 UN: 1807 ADR: 8,II Merck Index: 13,07441 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Deliquescent powder |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Nitrate (NO3) | ≤0.0005 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.001 % |
Arsenic (As) | ≤0.01 % |
Cadmium (Cd) | ≤0.0005 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Cobalt (Co) | ≤0.0005 % |
Copper (Cu) | ≤0.0005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Lead (Pb) | ≤0.0005 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.001 % |
Manganese (Mn) | ≤0.0005 % |
Nickel (Ni) | ≤0.0005 % |
Potassium (K) | ≤0.002 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Zinc (Zn) | ≤0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.005 % |
Reducing substance (P2O3) | ≤0.02 % |
Total nitrogen (as N) | ≤0.002 % |