Kaliumiodat ≥99,5% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
215929-100G
215929-100GEA 65.21 EUR
215929-100G
Kaliumiodat ≥99,5% ACS, Fluka™
Kaliumiodat
Formel: KlO₃
Schmelzpunkt: 560 °C
Dichte: 3,93 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07726
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.4 - 100.4 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.0
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Bromide, chloride (as Cl) Max. 0.01 %
Iodide (I) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Total N Max. 0.005 %