Edelstahl Eimer
Lieferant: RSG
730.006 730.010 730.015 730.012
216-1520EA 174 EUR
216-1520 216-1540 216-1541 216-0271
Edelstahl Eimer
Eimer
Edelstahl, rostfrei, hochglänzend.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Schwere Qualität, sehr stabil
  • Passende Deckel sind optional erhältlich
Für Verwendung in Labor und Industrie. Mit Graduierung und Henkel. Fugenlose Henkellaschen und glatte Oberflächen für eine einfache und schnelle Reinigung.