Nährmedienflaschen, quadratisch, steril, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
342020-0060 342020-0125 342020-0250 342020-1000 342020-2000 342020-9500 342020-0500 342020-0030 342024-0125 342024-0250 342024-0030 342024-0060 342024-0500 342024-1000
216-0307EA 637 EUR
216-0307 216-0308 216-0309 216-0311 216-0312 216-0609 216-0310 216-0306 216-0381 216-0382 216-0379 216-0380 216-0383 216-0384
Nährmedienflaschen, quadratisch, steril, Nalgene®
Flaschen Zellkulturflaschen
PETG.
  • Auslaufsicherer Verschluss, bruchfest und langlebig
  • Transparenz und verringerte Durchlässigkeit für Kohlendioxid und Sauerstoff erlauben eine bis zu 6-monatige Lagerung der Medien
  • Durch Bestrahlung sterilisierte und nicht pyrogene Flaschen und Verschlüsse
Die kostengünstige Alternative zu Glasflaschen für Lagerung und Transport von Medien. Mit und ohne transparentem Schraubverschluss aus HDPE erhältlich. Die Verschlüsse der Flaschen (30 to 1000 ml) sind weißgrau. Der Deckel der 2000 ml-Flasche ist weiß. Flaschen und Deckel sind nichtMore Product Information