Salbentöpfchen, mit Graduierung, Azlon®
Lieferant: SciLabware
GWY520
216-1021EA 193 EUR
216-1021
Salbentöpfchen, mit Graduierung, Azlon®
Probenbehälter Universalbehälter
PP, medizinische Qualität.
  • Erhabene Graduierung bis Maximalinhalt
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Niedrige Form
Geeignet für die Probenahme, kurzfristige Lagerung, Mikro-Analyse oder viele andere Anwendungen.