Abdampfschalen, PFA, BOLA
Lieferant: Bohlender
A171-01
216-1293EA 88.9 EUR
216-1293
Abdampfschalen, PFA, BOLA
Schalen/Schüsseln/Töpfe Abdampfschalen
Abdampfschalen, aus PFA, durchscheinend, mit Ausguss.
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit: von −200 bis +250 °C Nicht porös