Universal-Behälter, mit QuickStart-Kappe, STERILIN®
Lieferant: Sterilin
128A/P 128BBAC/P 128B/P 128C/P
216-1395EA 217 EUR
216-1395 216-1397 216-1396 216-1398
Universal-Behälter, mit QuickStart-Kappe, STERILIN®
Probenbehälter Universalbehälter
PP, ultraklar, mit QickStart-Kappe.
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Zentrifugierbar bis 9500 ×g
  • Multi-Dichtungskappe 'QuickStart' für verbesserte Handhabung und konkurrenzlose Auslaufsicherheit
  • Lot-Nummer ist auf jedem Container aufgedruckt, für lückenlose Rückverfolgbarkeit
  • Mit Etikett für Patientendetails, undosiert oder dosiert mit Borsäure Konservierungsmittel (0,4 g) oder einem losen Löffel verfügbar
Sichere, hervorragend temperatur- und chemikalienbeständige Universalbehälter, auslaufsicher, 95kPa-konform und CE-gekennzeichnet.