Tablett für Probenflaschen
Lieferant: KARTELL
952
216-1420EA 95.2 EUR
216-1420
Tablett für Probenflaschen
Schalen/Schüsseln/Töpfe Laborschalen und Laborwannen
PVC, weiß.
  • Für Probenflaschen mit einem Durchmesser von maximal 22 mm
  • Ideal für 7-ml-Bijou-Flaschen
  • Kapazität: 9 Reihen, maximal 14 Flaschen/Reihe
Stabiles Tablett zur Lagerung; als Einsatz für Schubladen oder Schalen geeignet.