Universaltabletts
Lieferant: KARTELL
548
216-1466EA 46.8 EUR
216-1466
Universaltabletts
Schalen/Schüsseln/Töpfe Laborschalen und Laborwannen
PP, durchscheinend.
  • Sehr gute chemische und thermische Beständigkeit
  • Besonders tiefe Ausführung zur Erhöhung der Stabilität
  • Vielseitig einsetzbar, z.B. zum Transport und Lagerung von Laborutensilien