Eimer
Lieferant: Kautex
610-70589 615-70585 615B-70587
216-1536EA 47.2 EUR
216-1536 216-1534 216-1553
Eimer
Eimer
HDPE, mit Graduierungen.
  • Rostfreier Griff
  • Dickwandig
  • Robust
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Halal zertifiziert
Industrie- und Laboreimer sind mit und ohne Ausguss erhältlich. Kunststoffbeschichteter Stahlgriff. Baueimer sind dunkelgrau und haben einen rostfreien Griff. Alle Eimer sind dickwandig und sehr stabil für eine lange Lebensdauer und mit einer Literskala auf der Innenseite versehen.