Einzelwafer-Träger, H 22 Serie
Lieferant: ENTEGRIS
H22-101-0615 H22-20-0615 H22-10-0615 H22-151-0615 H22-15-0615 H22-102-0815 H22-251-0615 H22-252-0615 H22-201-0615 H22-102-0615 H22-25-0615_U H22-152-0615 H22-202A-0615
216-1578EA 0 EUR
216-1578 216-1582 216-1577 216-1609 216-1580 216-2067 216-1586 216-1587 216-1583 216-1579 ENTEH22-25-0615_U 216-1581 216-2074
Einzelwafer-Träger, H 22 Serie
Wafer-Handling-Zubehör Wafer-Versandbehälter
Verfügbar für 1,0”; 1,5”; 2,0” und 2,5” Wafer. Große Fläche auf dem Deckel bietet Platz für Beschriftung.
  • Konische Tasche hält den Wafer nach unten und bringt so nur die Waferkanten in Kontakt
  • Feder hält den Wafer und minimiert die Partikelbildung
  • Stapelbar für die effiziente Nutzung von Speicherplatz
  • Lose oder im Stapel
  • Praktische Handhabung
Please contact Avantor for complete range of products and options.
Bitte beachten Artikel sind nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Verkaufsniederlassung für weitere Informationen.