VWR®, Ballonflaschen, Weithals, rechteckig, mit Hahn
Lieferant: VWR Collection
216-1719EA 84.6 EUR
216-1719 216-1735 216-1700 216-1732
VWR®, Ballonflaschen, Weithals, rechteckig, mit Hahn
Flaschen Ballons
HDPE oder PP, transparent mit violetten Schraubverschlüssen.
Für die Lagerung und Abfüllung von Lösungen und Medien. Rechteckige Ballonflaschen verfügen über einen robusten Griff aus Edelstahl für komfortables Tragen und Ausgießen. Ballonflaschen sind bei normalen Prüfbedingungen auslaufsicher. Mit Graduierung zur Erkennung des abgegebenen und verbliebenen Volumens. Hähne sind bei der Lieferung am Griff befestigt und müssen vor der Verwendung erst per Hand montiert werden. Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.
HDPE-Ballonflaschen
Die aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) gefertigten Ballonflaschen zum Einmalgebrauch eignen sich ideal für die Lagerung und Übertragung von sterilen Flüssigkeiten und pharmazeutischen/Biotech-Reagenzien.
Gut für die Kaltlagerung (bis zu −80 °C), Arbeitstemperaturbereich −80 bis +120 °C
Hohe Schlagzähigkeit auch bei negativen Temperaturen
Werden aufgrund der hohen Chemikalienbeständigkeit häufig für die Langzeitlagerung verwendet
Häufig in der Lebensmittel- und Molkerei-Industrie eingesetzt
PP-Ballonflaschen
Polypropylen-Ballonflaschen sind ideal für Sterilwasserlagerung und können vor dem Wiederauffüllen autoklaviert werden, sodass wiederholtes bakterielles Wachstum gestoppt wird.
Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Arbeitstemperatur 0 bis 135 °C
Autoklavierbar
Hinweis: PP-Ballonflaschen sind autoklavierbar. HDPE-Ballonflaschen sind nicht autoklavierbar. Vor dem Autoklavieren stets den Verschluss der Ballonflasche abnehmen.
Standards: Kunstharz entspricht US FDA 21 CFR, USP Klasse VI