Ballonflaschen, enghalsig, mit Schraubverschluss
Lieferant: KARTELL
1644 1646 1648 1650
216-2324EA 36.9 EUR
216-2324 216-2326 216-2328 216-2330
Ballonflaschen, enghalsig, mit Schraubverschluss
Flaschen Ballons
HDPE, durchscheinend mit blauem Schraubverschluss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig bis zu 80 °C (120 °C kurzzeitig)
  • Dickwandig, sehr robust, tieferer Verschluss mit Dichteinsatz für erhöhte Auslaufsicherheit
Ideal zum Aufbewahren und Transportieren von Flüssigkeiten. Mit Tragegriff, 25 und 50 Liter Größen haben zwei Griffe.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable