VWR®, Solide Eurobehälter
Lieferant: VWR Collection
216-2390EA 8.3 EUR
216-2390 216-2391 216-2392 216-2393 216-2394 216-2395 216-2396 216-2397 216-2398 216-2399 216-2400 216-2401 216-2402 216-2409 216-2410 216-2416
VWR®, Solide Eurobehälter
Boxen Transportboxen
Diese stapelbaren Eurobehälter aus Kunststoff eignen sich sowohl als einfache Lagerlösungen als auch für hoch automatisierte Systeme. Hergestellt aus starken Kunststoffen eignen sich diese Behälter besonders zum sicheren Transportieren von Gütern und Nahrung. Durch ihren verstärkten Rahmen und Kanten sind die beladenen Behälter sehr stabil.
  • Hergestellt aus PPC (Polypropylen-Copolymer)
  • Passend für jede Branche und für jede Anwendung
  • Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
  • Ergonomische Griffe für eine effektive manuelle Handhabung
  • Geeignet für –20 bis +6