Graduierte, quadratische Weithalsflaschen, PE, mit Schraubverschluss und Unterdeckel
Lieferant: KARTELL
608 609 610 611 612 613 614
216-2565EA 648 EUR
216-2565 216-2566 216-2567 216-2568 216-2569 216-2570 216-2508
Graduierte, quadratische Weithalsflaschen, PE, mit Schraubverschluss und Unterdeckel
Flaschen Kunststoffflaschen
Diese hochwertigen, graduierten, quadratischen Weithalsflaschen bestehen aus PE (Hauptkörper und Unterdeckel) und werden mit einem PP-Verschluss geliefert.
  • Geeignet für Lebensmittel gemäß EG-Richtlinien 10/2011
  • Durchscheinend
  • Mit Markierungspunkten seitlich und an der Kappe gewährleisten einen Manipulationsnachweis durch Etiketten und Siegel
Graduierte, platzsparende Flaschen, ideal für die Langzeitlagerung von festen oder flüssigen Proben. Schräge Schultern reduzieren die Neigung zur Ablagerung von Rückständen. Eingeprägte Graduierungen.
Standards: Entspricht EC-Verordnung 10/2011. Erklärung zur Einhaltung des Migrationstests ist verfügbar.