Abklärflaschen, enger Hals, HDPE, Azlon®
Lieferant: SciLabware
BGH034 BGH036 BGH024 BGH038 BGH026 BGH028 BGH040 BGH022
216-2780EA 87.6 EUR
216-2780 216-2798 216-2795 216-2799 216-2796 216-2797 216-2800 216-2794
Abklärflaschen, enger Hals, HDPE, Azlon®
Flaschen Abklärflaschen
Aus HDPE hergestellt, mit engem Hals und Schraubverschluss.
  • Dank ihrer wasserdichten Hähne perfekt geeignet für die Aufbewahrung von Schüttgut, den Transport von Flüssigkeiten und die Abgabe von gängigen Lösungsmitteln oder destilliertem Wasser auf Laborarbeitsplatten
  • Mit Tragegriffen ausgestattet (außer 5-Liter-Flaschen)
  • Gute chemische Beständigkeit
Artikel 216-2794 bis 216-2797 ohne Ablaufhahn.
Artikel 216-2780 bis 216-2800 mit Ablaufhahn.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable