Dosen mit Schnappdeckel
Lieferant: KARTELL
731 732 733 734 735 736 737 730
216-3134EA 73 EUR
216-3134 216-3138 216-3140 216-3142 216-3144 216-3143 216-3136 216-0576
Dosen mit Schnappdeckel
LDPE, durchscheinend.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 80 °C
  • Leicht, robust und unzerbrechlich
Mit anhängendem Schnappdeckel. der beim Aufdrücken leicht einschnappt. Flacher Boden.