Dosen mit Stülpdeckel
Lieferant: Brand
61815 61820
216-3184EA 21.5 EUR
216-3184 216-3188
Dosen mit Stülpdeckel
Dosen Dosen, Universal
PP, durchscheinend.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von −10 bis +125 °C
  • Autoklavierbar
Ideal zur Probenahme, zum Transport und zur Lagerung.