Autoclavable Container, Blue
Lieferant: MULTIROIR
BEAA6415
216-3249EA 43.6 EUR
216-3249
Autoclavable Container, Blue
Boxen Lagerboxen
Verstärkter HDPE-Behälter, ideal für den Laborgebrauch. Unverformbar, unzerbrechlich, lebensmittelecht. Glatte, hygienische und pflegeleichte Oberfläche. Perfekt für medizinische, pharmazeutische oder Forschungsumgebungen. 100% recycelbar, langlebig und sicher.
  • Robuste Konstruktion: Hergestellt aus glasfaserverstärktem HDPE für lange Haltbarkeit in anspruchsvollen Laborumgebungen
  • Hygienisches Design: Die glatte, leicht zu reinigende Oberfläche sorgt für optimale Sauberkeit und Kontaminationskontrolle
  • Vielseitigkeit im Labor: Perfekt geeignet für pharmazeutische, chemische, Forschungs- und medizinische Labore
Dieses glasfaserverstärkte HDPE-Teil wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt und bietet hervorragende Stabilität und außergewöhnliche Beständigkeit gegen hohe Temperaturen.
Unverformbar, hält Pasteurisierung (4 h bei 85 °C) und Sterilisationsprozessen (kurzzeitig bis zu 130 °C) stand. Seine unzerbrechliche Struktur und Lebensmittelverträglichkeit machen ihn zur idealen Lösung für Labore, insbesondere in sterilen Umgebungen. 100% recycelbar, erfüllt er auch die Anforderungen an ökologische Nachhaltigkeit.
Standards:
Bestellinformation:
Bestellen