Ballonflaschen, Weithals, HDPE, robust, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2214-0050
216-4397EA 247 EUR
216-4397
Ballonflaschen, Weithals, HDPE, robust, Nalgene®
Flaschen Ballons
HDPE, durchscheinend mit HDPE-Verschluss.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von -100 bis +120 °C
  • Robust, auslaufsicherer Verschluss, stapelbar, erfüllt die Verordnung 177.1520 für Kontakt und Lagerung von Nahrungsmitteln
Für sichere Lagerung und Versand von Chemikalien. Schützt Substanzen, die ihre Konsistenz behalten und Auflagen für niedrige Partikelverunreinigung erfüllen müssen. Die Kanister mit weiter (70 mm Ø) Öffnung ist als System mit auslaufsicherer Dichtung konstruiert. Die weite Halsöffnung ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen. Ein praktischer Henkel und eingearbeitete Griffe erleichtern Handhabung und Ausgießen, selbst mit Handschuhen. Graduiert. Platzsparende, viereckige Form.