Sicherheits-Flaschentragebehälter mit Deckel, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
6505-0010
216-4428EA 156 EUR
216-4428
Sicherheits-Flaschentragebehälter mit Deckel, Nalgene®
Transportbehälter Flaschentragebehälter
Einfache und sichere Aufnahme sowie Transport von bis zu sechs 500-ml-Standard-Reagenzienflaschen und den meisten anderen 500-ml-Flaschen aus Glas oder Kunststoff. Bestehend aus Flaschenkorb und exakt passender Abdeckung.
LDPE.
  • Stapelbar
  • Sicherer Halt der Flaschen;
  • Aneinanderstoßen, Herausfallen und Zersplittern wird minimiert
  • Kein Verspritzen gefährlicher Chemikalien bei Glasbruch
  • Stabiler, breiter Griff für komfortables Tragen