Ballonflaschen, Weithals, HDPE, mit Schraubverschluss
Lieferant: BURKLE
0431-1005 0431-1020 0431-1030 0431-1010 0431-0030 0431-0005 0431-0010 0431-0020
216-2852EA 44 EUR
216-2852 216-5710 216-2851 216-2850 216-5720 216-5717 216-5718 216-5719
Ballonflaschen, Weithals, HDPE, mit Schraubverschluss
Flaschen Ballons
HDPE, durchscheinend.
  • Good chemical resistance
  • With or without threaded connector for connecting a spigot
Extra große Einfüllöffnung erleichtert die Reinigung. Tragegriff und angehängte Schraubkappe macht das Tragen leichter und sicherer. Die Größen 5 und 10 Liter haben auch ein Entlüftungsventil. UV-stabilisiert.
Hahn und anderes Zubehör mit ³/₄"-Innengewinde können an Modelle mit Gewindestutzen angeschlossen werden.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable