Beutel, Zip-Verschluss, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
6255-0508 6255-0613 6255-0913 6255-0918
216-8122EA 45.9 EUR
216-8122 216-8123 216-8124 216-8125
Beutel, Zip-Verschluss, Nalgene®
Beutel Probenbeutel
Ideal für kleines Laborzubehör, botanisches oder anderes Probenmaterial. Nicht zum Lagern von Flüssigkeiten geeignet. LDPE, 101 µm.
  • Reißfest, transparent und wasserresistent
  • Mit beanspruchbarem Druckverschluß