Dosen, weithalsig, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2116-0015 2116-0030 2116-0060 2116-0125 2116-0250 2116-0500 2116-1000 2117-0060 2117-0125 2117-0250 2117-0500 2117-1000 2118-0001 2118-0002 2118-0004 2118-0008 2118-0016 2118-0032 2118-9050
216-8201EA 19.2 EUR
216-8201 216-8202 216-8203 216-8204 216-8205 216-8206 216-8207 216-8213 216-8214 216-8215 216-8216 216-8217 216-8222 216-8223 216-8224 216-8225 216-8226 216-8227 216-8221
Dosen, weithalsig, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Dosen Dosen, Universal
PC, klar mit weißer PP-Schraubkappe, PMP, klar mit weißer PP-Schraubkappe oder PPCO, durchscheinend mit weißer PP-Schraubkappe.
  • PC: Äußerst stoßfest, nicht toxisch. Geeignet für Anwendungen in Kühlräumen und Kühlschränken.Temperaturbeständig von −135 bis +135 °C
  • PMP: Gute Chemikalienbeständigkeit, hervorragend geeignet als Aufbewahrungsbehälter; Formaldehydverlust nur 2% pro Jahr. Erfüllen die Anforderungen von CFR 21, Part 177.1520 für den Gebrauch mit Lebensmitteln und Getränken. Temperaturbeständig von −20 bis +175 °C
  • PPCO: Sehr gute
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Umweltschonende Herstellung Umweltschonende Herstellung Umweltschonende Herstellung Umweltschonende Herstellung
Umweltzertifizierung NAR Certificate of Retirement IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
NAR Certificate of Retirement
ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)