Ballonflaschen, Weithals, rechteckig mit Hahn, HDPE, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2320-0020 2320-0050 2321-0020 2321-0050 2322-0020 2322-0050
216-8611EA 157 EUR
216-8611 216-8612 216-8631 216-8632 216-8651 216-8652
Ballonflaschen, Weithals, rechteckig mit Hahn, HDPE, Nalgene®
Flaschen Ballons
HDPE, durchscheinend, PPCO, durchscheinend oder PC, transparent.
  • HDPE: Gute chemische Beständigkeit/PPCO: Sehr gute chemische Beständigkeit/PC: Gute chemische Beständigkeit
  • HDPE: Temperaturbeständig bis 120 °C/PPCO: Temperaturbeständig bis 121 °C, autoklavierbar/PC: Temperaturbeständig bis 135 °C, autoklavierbar
  • Auslaufsicherer Verschluss
With white PP screw caps and PP spigot. Space saving rectangular shape. Calibrated in gallons and litres. Wide opening for easy filling and decanting or cleaning.  Sturdy stainless steel handle. The carboyMore Product Information