Ballonflaschen, weithalsig, Vakuum von PP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2226-0020 2226-0050
216-8731EA 131 EUR
216-8731 216-8732
Ballonflaschen, weithalsig, Vakuum von PP
Flaschen Ballons
PP, durchscheinend mit weißem PP-Schraubverschluss (83B), TPE-Dichtung.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, hitzebeständig bis 135 °C
  • Dickwandig, schwere Ausführung, robust, auslaufsicher
  • Hält in Vakuumanwendungen bei 20 °C das volle Vakuum über 8 Stunden
Ideal zur Verwendung als Vakuumflasche. Bei Vakuumanwendungen bitte die Schnell-Befüll- und Belüftungs-Schraubverschlüsse 216-4385 bis 216-4388 verwenden. Die Flaschen sind nicht für die Verwendung mit Überdruck ausgelegt. Sie eignen sich hervorragend als Transfer- und Saugflaschen sowie biotechnische Anwendungen.