Caprylsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
21639-5ML
21639-5MLEA
132
EUR
21639-5ML
Caprylsäure, Supelco®
Caprylsäure
Formel:
C₈H₁₆O₂ Siedepunkt: 239,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 16 °C Dichte: 0,9066 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004429 CAS-Nummer: 124-07-2 EINECS: 204-677-5 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 13,01771 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...