Bariumhydroxid Octahydrat ≥95%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

21678.515EA 0 EUR
21678.515
Bariumhydroxid Octahydrat ≥95%, TECHNICAL
Bariumhydroxid Octahydrat
Formel: Ba(OH)₂·8H₂O
Siedepunkt: 780 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78 °C
Dichte: 2,18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149152
CAS-Nummer: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,00980

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR