Stopfen mit Kegelschliff
Lieferant: KARTELL
1816
217-0090EA 17 EUR
217-0090
Stopfen mit Kegelschliff
Stopfen PE/LDPE/HDPE-Stopfen
PP, transparent. Mit 2 Schlauchanschlüssen 8 mm Ø. Optimal zur Belüftung oder zum Transfer von Luft, Gasen oder Flüssigkeiten in ein Gefäß mit Normschliff-Hülse.
  • Dichtringe für sehr gute Abdichtung
  • Autoklavierbar
  • Achtkantgriffscheibe zum leichten Lösen und Entfernen des Stopfens