GLS 80 Verbindungssystem, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
293109103
217-0896EA 161 EUR
217-0896
GLS 80 Verbindungssystem, DURAN®
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PP und PTFE.
  • Flexibles modulares System
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Sicherer Transfer von flüssigen Medien innerhalb eines geschlossenen und sterilen Systems (Verdampfung wird reduziert)
Schraubverschluss GLS 80 mit vier Anschlüssen (GL-Gewinde). Fünf unterschiedliche Schlauchdurchmesser (3,2; 6,0; 8,0; 10,00 und 12,0 mm) können angeschlossen werden. Steriler Druckausgleich ist durch die Verwendung von Membranfilter möglich. Nicht verwendete Anschlüsse können mit einem Blindverschluss versehen werden.