Methyloctanoat, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
21719-5ML-F
21719-5ML-FEA 157 EUR
21719-5ML-F
Methyloctanoat, Supelco®
Methyloctanoat
Formel: C₉H₁₈O₂
Siedepunkt: 190 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,877 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 68 °C
MDL: MFCD00009551
CAS-Nummer: 111-11-5
EINECS: 203-835-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1af372e7ea52c6331a95970cccc3092db9c93148&vid=44566236c04f1675e94c6bb871fef01a46e16189&prid=web&clid=SAPDAM