1-Heptansulfonsäure Natriumsalz ≥98,0% (durch Acidimetrie) für die HPLC, für die Ionenpaar-Chromatographie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
2173-05EA 221.34 EUR
2173-05
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz ≥98,0% (durch Acidimetrie) für die HPLC, für die Ionenpaar-Chromatographie, J.T.Baker®
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz
For ion-pair chromatography of basic compounds. UV cutoff 210 nm.
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007543
CAS-Nummer: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥98.0%
Assay (as C₇H₁₅SO₃Na) (by Acidimetry) ≥98.0%
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 250 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 240 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 230 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 220 nm ≤0.060
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 210 nm ≤0.080
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 200 nm ≤0.200