Acetonitril-[D3] 99.8 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Ethannitril-D3, Methylcyanid-D3, Methylcyanid deuteriert

217421000
217421000.EA 463 EUR
217421000.
Acetonitril-[D3] 99.8 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Acetonitril-[D3]
Formel: D₃CCN
Molecular Weight: 44,03 g/mol
Siedepunkt: 79…81 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001881
CAS-Nummer: 2206-26-0
UN: 1648
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR